WHA1114185
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z752568
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1114-185
Whatman Article No. 28417683 (US reference)
Parâmetros
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Diâmetro
185 mm
espessura
190 μm
cinzas
≤0.06%
tamanho de poro
25 μm (Particle retention)
peso base
77 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
Características e benefícios
- Only half the thickness of Grade 113
- Suitable for coarse or gelatinous precipitates
- Smooth surface for easy recovery of precipitates.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)