WHA1113500
Whatman® qualitative filter paper, Grade 113, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z752517
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1113-500
Whatman Article No. 28417669 (US reference)
Parâmetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Diâmetro
500 mm
espessura
420 μm
tamanho de poro
30 μm (Particle retention)
peso base
125 g/m2
Descrição geral
Grade 113: 30 μm (fast, creped filter paper)
Ultra high loading capacity with a particle retention making it ideal for use with coarse or gelatinous precipitates. Fastest flow rate of the qualitative grades. Creped surface. Thickest filter paper in the qualitative range.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1113500 | 4061831601671 |