Key Documents
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiais
polycarbonate filter
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10418312
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
3 μm
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)