WHA10401314
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z697206, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC20 Membrane Circles, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10401314
Whatman Article No. 28415006 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)