WHA10382514
Whatman® cellulose chromatography papers
2727 circles, diam. 185 mm
Sinônimo(s):
Z750166
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose membrane
circles
grau
for chromatography
esterilidade
non-sterile
Características
2727-CHR
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10382514
Whatman Article No. 28414860 (US reference)
Parâmetros
3.6 cm/hr speed
fast flow rate
Diâmetro
185 mm
peso base
700 g/m2
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10382514 | 4061831600896 |