Documentos Principais
WHA10372803
Whatman® glass microfiber grade GF 31 1.4 µm pore size
white, binder free, 100 ea, 55 mm diam
Sinônimo(s):
Z750131
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters, Grade 31, diam. 55 mm
Materiais
borosilicate glass membrane
circles
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10372803
Whatman Article No. 28414828 (US reference)
Diâmetro
55 mm
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)