WHA10331554
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 385 mm, pack of 50
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z696102, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters (super-refined)
circles
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 10331554
Whatman Article No. 28414455 (US reference)
Parâmetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
385 mm
espessura
650 μm
tamanho de poro
20 μm (max.)
peso base
148 g/m2
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)