WHA10318489
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470
W × L 230 mm × 305 mm, pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470, Whatman filter, Whatman paper, Z696048, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters
sheets
Características
Grade 470
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10318489
Whatman Article No. 28414406 (US reference)
Parâmetros
fast flow rate
L × C
230 mm × 305 mm
tamanho de poro
20-30 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Soft surface.
- For gelatinous samples.
- The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10318489 | 4061831623758 |