WHA10314916
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 1575
circles, diam. 200 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z749435
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10314916
Whatman Article No. 28414373 (US reference)
Parâmetros
850 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
200 mm
espessura
140 μm
tamanho de poro
<2 μm
peso base
92 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 1575: <2 μm (slow filter paper)
Slow filter paper with high wet strength. Resistant against: sulfuric and nitric acid solutions (up to 40% at 50°C), hydrochloric (up to 10% at 100°C, 20% at 60°C, 25% at 20°C), alkalis (up to 10% at 20°C).
Características e benefícios
- Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)