WHA10301645
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z748994
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose membrane
circles
esterilidade
non-sterile
Características
Grade 0790 1/2
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10301645
Whatman Article No. 28414147 (US reference)
Parâmetros
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
150 mm
espessura
0.17 mm
cinzas
≤0.01%
peso base
84 g/m2
Descrição geral
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Características e benefícios
- Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)