Documentos Principais
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1413CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
295.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
pf
285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
chave InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)