Documentos Principais
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Fórmula linear:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.749
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Gaultheria procumbens L.
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
5.26 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 54 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
847 °F
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
pf
−8-−7 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
methyl salicylate
Organoléptico
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
chave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)