Documentos Principais
W205001
Sigma-Aldrich
Ambrette seed absolute
FG
Sinônimo(s):
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2050
Conselho da Europa nº:
228n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Hibiscus abelmoschus
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
298 °C/755 mmHg (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; woody; tobacco
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)