W200387
Acetaldehyde solution
40 wt. % in isopropanol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Formulário
liquid
concentração
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in isopropanol
pf
-123 °C
densidade
0.868 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
pungent; ethereal; fruity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200387-1KG | 4061837488887 |
W200387-PZ | |
W200387-SAMPLE |