TRD3D0010
Ecogenius PLA 3D printing filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Eco because it is petroleum free
- Eco becuse it is obtained exclusively from plants and completely recyclable
- It′s natural identity of semicrystalline polymer is maintained
- Ecogenius PLA has a natural glossy finish
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 195 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 80 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)