THSD8142
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pt/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D8142
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)