Documentos Principais
THSD6145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1% Pt/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D6145
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)