Documentos Principais
THSD3144
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, nickel sponge, 1% Mo
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D3144
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)