Documentos Principais
THSD1144
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Rh/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D1144
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)