THSD1142
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D1142
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)