Documentos Principais
THS06145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 06145
C × diâmetro
30 mm × 4 mm
Informações legais
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)