TEM-FF150CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 50
tamanho
150 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)