Documentos Principais
TEM-FCF100NIUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - NI 100 MESH UA 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
100 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Nickel Grid, 100 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)