Documentos Principais
TEM-CF400-AU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
tamanho:
400 mesh
embalagem:
box of 50
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)