Documentos Principais
TEM-CF300-AU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 50
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)