TEM-CF200AU50
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CRBON FILM 200 MESH AU 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 50
tamanho
200 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)