Documentos Principais
TEM-CF150-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 50
tamanho
150 mesh
Descrição geral
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)