Documentos Principais
TEM-FCF100NI50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 100 mesh, box of 50 ×
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 100 Mesh, Ni, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50 ×
tamanho
100 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)