T27405
Thianaphthene
95%
Sinônimo(s):
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
Ensaio
95%
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
chave InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?