SYNV200100G
Synthware™ micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
Sinônimo(s):
Synthware V200100G
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V200100G
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)