SYNS391656
Synthware™ high vacuum double oblique glass stopcock
bore 4 mm, stem O.D. 10 mm, Plug Size: 16.2/56
Sinônimo(s):
Synthware S391656
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
S391656
furo
4 mm
haste D.E.
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ glass stopcock features solid glass plug. Barrel and plug are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)