SYNP130100M
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
100 mL, porosity: medium, GL 25
Sinônimo(s):
Synthware P130100M, Solid phase peptide synthesis vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware P130100M
capacidade
100 mL
100 mL
conector
GL 25
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)