SYNP120050C
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
Sinônimo(s):
Synthware P120050C, Solid phase peptide synthesis vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware P120050C
capacidade
50 mL
50 mL
D.E. do disco
20 mm
conector
GL 25
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)