Key Documents
SYNM131514
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware M131514, glass joint adapter
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M131514
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware adapter with #15 O-Ring and a standard inner joint (14/20) to inner ground glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)