SYNF901450
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F901450, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F901450
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)