Documentos Principais
SYNF564250
Synthware reaction tube with high vacuum valve
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F564250, Schlenk flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F564250
capacidade
250 mL
250 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)