SYNF490258
Synthware™ storage flask with high vacuum valve and side arm
250 mL, valve size 0-8 mm
Sinônimo(s):
Synthware F490258, round bottom flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F490258
capacidade
250 mL
250 mL
tamanho da válvula
0-8 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)