Documentos Principais
SYNF471100
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, top joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F47110, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS top14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F471100
capacidade
100 mL
100 mL
Descrição geral
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)