Documentos Principais
SYNF464100
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F464100, round flask with side arm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F464100
capacidade
100 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)