Documentos Principais
SYNF444400
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F444400, 3-neck round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F444400
capacidade
100 mL
100 mL
Descrição geral
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)