Documentos Principais
SYNF430250
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
250 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F430250, 3-neck round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Junta
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F430250
capacidade
250 mL
250 mL
Descrição geral
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)