Documentos Principais
SYNF341110
Synthware two neck pear shaped flask
10 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F341110, 2-neck pear shape flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F341110
capacidade
10 mL
10 mL
Descrição geral
Pear shape with joints. Heavy wall design.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)