SYNF301910
Synthware™ single-neck round-bottom flask
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware F301910, glass round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F301910
capacidade
10 mL
10 mL
Descrição geral
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)