SYNF273035X
Synthware™ fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 30 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Synthware F273035X, glass gas dispersion tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F273035X
diâmetro do disco
30 mm
haste D.E. × C
8 mm × 150 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)