Documentos Principais
SYNF214250
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F214250
capacidade
250 mL
Descrição geral
With identical vertical side joints.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)