Documentos Principais
SYNC509300
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm
Sinônimo(s):
Synthware C509300, straight condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C509300
camisa C
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware Liebig condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)