SYNC504300
Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Sinônimo(s):
Synthware C504300, straight condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C504300
camisa C
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ Liebig condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)