SYNA601250
Synthware™ modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A601250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A601250
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA601250-1EA | 4061832189505 |