SYNA301410
Synthware™ gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
A301410
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)