Documentos Principais
SYNA272250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A272250
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)